Learn More
Fisherbrand™ Tubes en vrac
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24. Convient également à la plupart des autres dispositifs Bead Mill disponibles dans le commerce.
Marque: Fisherbrand™ 15535809
349.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sans DNase / RNase
- Plage de traitement : 300μL à 1,8 ml
- Microbilles non incluses
Spécification
Tubes non renforcés avec bouchons à vis et joints toriques | |
Blanc/opaque | |
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24 | |
Oui |
2 mL | |
Oui | |
500/paquet |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Promotions
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
11Heures
6Minutes
37Secondes
17 -
Plusieurs fabricants
-
Fisherbrand
Fisherbrand - Offres spéciales sur les meilleurs produits
Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !Code promotionnel: 24163Expire: 2025-04-30
Jours
11Heures
6Minutes
37Secondes
17