Learn More
Fisherbrand™ Tubes en vrac
GREENER_CHOICE
Pour une utilisation avec les homogénéiseurs Bead Mill 4 et 24. Convient également à la plupart des autres dispositifs Bead Mill disponibles dans le commerce.
509.00€ - 518.00€
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Blanc/opaque
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (équipement) Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Quantité d’emballage 500/paquet
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de produit Prix Quantité et disponibilité  
15545809
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
15545809
Tubes renforcés avec bouchons à vis et joints toriques
518.00€
1 pack
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15535809
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
15535809
Tubes non renforcés avec bouchons à vis et joints toriques
509.00€
1 pack
Expédition estimée: 21-05-2025
Description
  • Sans DNase / RNase
  • Plage de traitement : 300μL à 1,8 ml
  • Microbilles non incluses
Spécification
Spécification
2 mL
Oui
500/paquet
Blanc/opaque
Homogénéisateurs Bead Mill 4 et 24
Oui
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubes en vrac