Learn More
Buerkle™ Rouleau Close-it™
La bande Buerkle™ Close-it™ est fixée sur les bases les plus diverses, où l’effet de colle de la bande adhésive normale atteint rapidement sa capacité maximale.
Marque:  Buerkle™ 5303-0017
Code produit. 11931431
  • 80.20€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Personnalisable
  • Différentes conceptions
  • Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
  • Destiné à une utilisation universelle
  • Étiqueté avec de l’encre permanente
  • Verrouille l’épreuve des gaz
Spécification
Spécification
Étalon
1
Pour des trous plus grands ou des déchirures plus longues dans des récipients
50 x 95 mm
95 mm
Blanc
Sceau de contrôle
1 rouleau
50 m
Vidéos
  • Buerkle - Control seal close-it
    Taking samples from sacks, boxes, bags, etc. with sampling lances is a common and time-proven practice. This produces holes through which easily flowing bulk goods could escape from the container.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Control seal close-it
    Nom du produit
    Buerkle™ Rouleau Close-it™ > Taille : 50 x 95 mm Standard
    Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)