Learn More
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718
Densimètres à charge de grenaille pour une variété de plages de tension superficielle.
Marque:  Brannan™ 10/310/0
Code produit. 12308657
  • 19.30€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Densimètres à charge de grenaille pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml
Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,750 g/ml. Charge de grenaille, longueur 190 mm, subdivision d’échelle de 0,002, précision ± 0,002 g/ml.
Spécification
Spécification
1 de chaque
0,002 g/ml
ISO 387, ISO 649
Grenaille d’acier
1,100 à 1,150 g/ml
Densimètre
0,002 g/ml
190 mm
Ajusté pour la tension de surface du milieu
Nom du produit
Brannan™ Densimètres en verre sodocalcique modèle BS 718 > Plage de densité relative : 1,100 à 1,150 g/ml