Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.’S™ (Disposable Automation Research Tips)
Description
Effectuer un pipetage plus efficace grâce aux pointes de pipette Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, à utiliser avec le pipeteur Matrix SerialMate™. Contrairement aux pointes automatisées habituelles, les pointes D.A.R.T.™ sont livrées en plateaux rigides jetables et se positionnent sur les têtes de pipetage par pression contre un coussinet en silicone. Ce joint définitif minimise le volume qui se déplace, garantit la rectitude de la pointe et permet une distribution constante qui améliore l’accès aux puits. Un petit orifice interne permet la formation des petites gouttelettes, ce qui a pour résultat une précision et une justesse optimales.
Caractéristiques :
- Le corps étagé diminue le déplacement de volume et garantit la rectitude de la pointe pour un meilleur accès aux puits
- Les moules et l’intérieur des pointes extrêmement polis garantissent une faible rétention de liquide
- Un petit orifice à l’intérieur du cône permet une meilleure formation de gouttelettes de petit volume
- Différentes options de pointes sont disponibles : stériles, stériles avec filtre, à large alésage et allongées
- La formation correcte et la rectitude des pointes sont soigneusement inspectées
- Le concept d’étanchéité faciale exclusif garantit une hauteur homogène entre les pointes pour la distribution précise de faibles volumes
- L’ensemble complet peut être retiré et remplacé rapidement, supprimant toute manipulation supplémentaire des pointes, susceptible de provoquer détérioration ou contamination
Inclut : 20 plateaux par carton
Compatible avec : Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.
Specifications
Specifications
| Description | Pointes |
| Volume (métrique) | 220 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 et ISO 13485 |
| Déclaration de pureté | Exemptes de RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines |
| Format | Rack |
| Type de pointe | Automatisation |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.