Learn More
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte SAN de classe B
Utilisez ces éprouvettes pour l’industrie agro-alimentaire et les applications de mesure de volume. Les éprouvettes graduées de forme haute SAN classe B VITLAB™ possèdent une échelle en relief facile à lire et des traits circulaires aux principaux points de l’échelle. La base hexagonale à crampons offre une grande stabilité.
Marque:  VITLAB™ 64291
Code produit. 10508442
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Éprouvette graduée transparente
  • Étalonnée pour son volume (In)
  • Tolérances de classe B conformes aux normes DIN 12681 / ISO 6706.
  • La résistance aux contraintes thermiques jusqu’à 80°C n’entraîne pas un dépassement constant des seuils de tolérance
Spécification
Spécification
Hexagonale
Classe B.
163 mm
Éprouvette graduée
37 mm
Industrie alimentaire et mesure du volume
2 ml
60deg;C
Rond
B
±2 ml
SAN
100 ml
Échelle augmentée et marques d’anneau aux premiers points de l’échelle
plusmn; 2 ml
Nom du produit
VITLAB™ Éprouvettes graduées de forme courte SAN de classe B > Capacité : 100 ml