Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles H-6000A
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Marque:  Thermo Scientific™ 00445
Code produit. 12823412
  • 232.16€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Compatibles avec une large gamme de flacons, sachets et tubes de traitement du sang
Pour une utilisation avec les godets Thermo Scientific H-6000.
  • Les adaptateurs ont une capacité maximale de 6 × 500 ml (flacons), 6 × 550 ml (poches de sang) et 132 × 7 ml (tubes). Dia. ext. max. × L : 70 x 160 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
18 tubes de 50 ml
Nacelle H-6000A pour rotor de centrifugeuse à faible vitesse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC3BP™ Plus
Nom du produit
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles H-6000A > Jetable ; 50 ml ; godet étanche