Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol Code produit.: 11413348
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol
Code produit. 11413348
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11413348
Marque: Thermo Scientific Chemicals A17746.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Bromothymol Blue is a pH indicator used for measuring pH around 7 in pools and fish tanks. It operates in the pH range 6.0 to 7.6 due to the presence of an electron withdrawing and donating groups like bromine atoms and alkyl substitutents respectively. In the laboratory, it is used as a biological slide stain as well as used in obstetrics for detecting premature rupture of membranes. Further, it is used for the observation of photosynthetic activities and a respiratory indicator. In addition to this, it is used to define cell walls or nuclei under the microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bleu de bromothymol est un indicateur de pH utilisé pour mesurer le pH d’environ 7 dans les piscines et les réservoirs de poissons. Il fonctionne dans la plage de pH compris entre 6,0 et 7,6 en raison de la présence d’un groupe de retrait et de don d’électrons que sont les atomes de brome et les substituants d’alkyle respectivement. En laboratoire, il sert de coloration biologique des lames ainsi qu’en obstétrique pour la détection de la rupture prématurée des membranes. Utile à l’observation d’activités photosynthétiques, il constitue aussi un indicateur respiratoire. Qui plus est, il est utilisé pour définir les parois des cellules ou les noyaux au microscope.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et les alcalis. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-59-5
Formule moléculaire C27H28Br2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 624.384
Numéro MDL MFCD00005872
Clé InChI NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bromthymol Blue
CID PubChem 6450
ChEBI CHEBI:86155
Nom IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-3-méthyl-6-propan-2-ylphénolAfficher plusAfficher moins
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)Br)O)C(C)C)C(C)C)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromothymol Blue
Point de fusion 200°C to 202°C
Beilstein 373934
Merck Index 14,1445
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether and alkalis. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 624.39
Quantité 10 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10249282 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/01/2024 Catalog NumberA17746.18,A17746.09,A17746.30
Numéro de lot10242336 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/07/2022 Catalog NumberA17746.18,A17746.09,A17746.30
Numéro de lot10237337 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA17746.18,A17746.09,A17746.30
Numéro de lot10122869 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17746.18,A17746.09,A17746.30
Numéro de lot10172474 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17746.18,A17746.09,A17746.30
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Bleu de bromothymol >