Learn More
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Compensation Bead Kits
Les microbilles de compensation eBeads BrightComp offrent une technique cohérente, précise et simple à utiliser pour régler la compensation dans la cytométrie en flux lors de l’utilisation d’échantillons exprimant la protéine fluorescente.
Marque: Invitrogen™ A54741
182.91 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microbilles de compensation eBeads BrightComp offrent une technique cohérente, précise et simple à utiliser pour régler la compensation dans la cytométrie en flux lors de l’utilisation d’échantillons exprimant la protéine fluorescente.
• Trois niveaux d’intensité, parfaits pour tous les échantillons, quel que soit le niveau d’expression• Colorant quasi identique, qui correspond sur le plan spectral à la protéine fluorescente
• Des performances homogènes et fiables
Pour une analyse multicolore efficace en cytométrie en flux, une compensation précise est essentielle. Chaque kit comprend des microsphères en polystyrène avec un colorant quasi identique, qui correspond sur le plan spectral à la protéine fluorescente, ainsi que des microbilles de contrôle négatif dans un flacon à compte-gouttes unique.
Spécification
Kit de microbilles de compensation eBeads™ YFP BrightComp | |
25 tests | |
Microbilles de compensation |
488 nm | |
Cytométrie en flux |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3091990 | Certificat d’analyse | 18/11/2024 | A54741,A54741_CLEAN |
2876750 | Certificat d’analyse | 26/03/2024 | A54741,A54741_CLEAN |
2738314 | Certificat d’analyse | 29/02/2024 | A54741,A54741_CLEAN |
2729785 | Certificat d’analyse | 14/07/2023 | A54741,A54741_CLEAN |
2706266 | Certificat d’analyse | 11/05/2023 | A54741,A54741_CLEAN |