Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon tryptone soja (en flacon)
Description
Cultivez de nombreux microorganismes grâce au milieu à base de bouillon tryptone soja Thermo Scientific™ Oxoid™, en flacon et prêt à l’emploi. Ce milieu polyvalent, contenant deux peptones, est adapté à la culture des bactéries aérobies et anaérobies. Il est spécifié dans la pharmacopée internationale1,2,3,4 et les méthodes de test des denrées alimentaires pour la croissance d’un vaste éventail d’organismes.
Plus besoin d’autoclaver ni de distribuer grâce aux flacons pratiques, préremplis et prêts à l’emploi de bouillon tryptone soja.
- Est conforme aux formulations détaillées dans la pharmacopée internationale.
- Pratique : flacons pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Longue durée de conservation : jusqu’à 12 mois.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Description | Bouillon tryptone soja (EP/USP) (flacon) |
| Format | Flacons |
| Origine de la fabrication | UK |
| Type de produit | Milieux de culture |
| Poids plein | 10,0 g + 0,3 g |
| Type d’emballage | Vingt-quatre flacons à septum étroit, avec bouchons injectables et dans une boîte |
| Quantité | 24/paquet |