Learn More
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Compensation Bead Kits
Les microbilles de compensation eBeads BrightComp offrent une technique cohérente, précise et simple à utiliser pour régler la compensation dans la cytométrie en flux lors de l’utilisation d’échantillons exprimant la protéine fluorescente.
273.00€ - 290.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
---|---|
Type de produit | Microbilles de compensation |
Quantité | 25 tests |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17897061
|
Invitrogen™
A54740 |
Kit de microbilles de compensation eBeads™ RFP BrightComp |
273.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17807071
|
Invitrogen™
A54741 |
Kit de microbilles de compensation eBeads™ YFP BrightComp |
273.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17817071
|
Invitrogen™
A54742 |
Kit de microbilles de compensation eBeads™ CFP BrightComp |
273.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17827071
|
Invitrogen™
A54743 |
Kit de microbilles de compensation eBeads™ mCherry BrightComp |
273.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15980213
|
Invitrogen™
A10514 |
Kit de microbilles de compensation eBeads™ GFP BrightComp |
290.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Les microbilles de compensation eBeads BrightComp offrent une technique cohérente, précise et simple à utiliser pour régler la compensation dans la cytométrie en flux lors de l’utilisation d’échantillons exprimant la protéine fluorescente.
• Trois niveaux d’intensité, idéal pour tous les échantillons, quel que soit le niveau d’expression de protéine fluorescente• Un colorant quasi identique, qui correspond sur le plan spectral à la protéine native
• Des performances constantes et fiables
Une compensation précise est essentielle pour une analyse multicolore efficace dans la cytométrie en flux. Chaque kit comprend des microsphères en polystyrène avec un colorant quasi identique, qui correspond sur le plan spectral à la protéine fluorescente, ainsi que des microbilles de contrôle négatif dans un flacon à compte-gouttes unique.
Specifications
Cytométrie en flux | |
Microbilles de compensation | |
25 tests |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.