Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™
Effectuez des mesures de pH sur des échantillons classiques, ainsi que sur des échantillons visqueux ou colloïdes grâce à l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™.
Marque: Thermo Scientific™ 8175BNWP
415.32 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des mesures de pH sur des échantillons classiques ainsi que sur des échantillons visqueux ou colloïdes grâce à l’électrode de pH Thermo Scientific™ Orion™ 8175BNWP ROSS™ Sure-Flow™ à raccordement conçu pour un écoulement libre.
Inclut :
- Protection de bulbe amovible
- Flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrodes ROSS, 810007
Spécification
Électrode de pH Sure-Flow | |
SureFlow | |
0 à 14 | |
Électrode pH | |
Protection de bulbe amovible, flacon de 60 ml de solution de remplissage pour électrode ROSS | |
0,01 | |
Semi-micro |
BNC | |
Corps époxy | |
0°C à 100°C | |
3 M de KCL | |
ROSS | |
32°F à 212°F | |
16 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.