Learn More
BRAND™ Tubes de remplissage pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor, Dispensette S, Dispensette III et Dispensette Organic BRAND
Tubes de remplissage pour tous les modèles Seripettor et Dispensette BRAND fabriqués après 1997.
Marque: BRAND™ 708214
22.14 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 704536 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 250 mm chacun
- 704538 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 500 mm chacun
- Les tubes de remplissage télescopiques se règlent à la bonne hauteur sans qu’il soit nécessaire de les couper
- Leur conception unique permet l’aspiration du liquide depuis le fond du flacon tout en limitant l’aspiration des précipités
- Deux tubes de diamètres différents : un pour les distributeurs d’une capacité nominale de 1ml, 2 ml, 5 ml ou 10 ml ; et un pour les distributeurs d’une capacité nominale de 25 ml, 50 ml ou 100 ml
- Cinq longueurs différentes : 70-140 mm ; 125-240 mm ; 170-330 mm ; 195-350 mm ; 250-480 mm
Spécification
Tubes de remplissage télescopiques pour volume nominal de 0,5, 1, 2, 5, 10 ml | |
FEP | |
Dispensette™ S (tous modèles), III, Organic, TA et Seripettor™ Pro | |
de 195 à 350 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%