Learn More
Hirschmann™ Adaptateur fileté en PP
Code produit. 10278130
Click to view available options
Diamètre du filetage:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 à A 38
A 32 à A 45
A 45 à S 40
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10278130
Marque: Hirschmann™ 9313507
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptateur fileté en polypropylène (PP) destiné aux flacons les plus courants.
  • Pour une adaptation sur les flacons les plus courants
Spécification
Type de produit Adaptateur
Matériau PP
À utiliser avec (équipement) ceramus™ classic et distributeur EM
Quantité 1 de chaque
Diamètre du filetage 40 mm
Diamètre (métrique) du col 32 mm