Learn More
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™
En PS avec surface non traitée. Les microplaques à 96 puits BRANDplates™ pureGrade™ sont non cytotoxiques et exemptes d’endotoxines, de DNase, d’ADN et de RNase. Les microplaques non stériles à liaison moyenne sont adaptées aux dosages homogènes, au criblage et au stockage avec gaufrage alphanumérique gris sur des plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits.
117.00€ - 861.00€
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité ANSI, SLAS
Format Étalon
Array 8 x 12
Matériau PS
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Couleur Type de puits Volume (métrique) du puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de puits Volume (métrique) du puits Prix Quantité et disponibilité  
10002213
Afficher les documents
BRAND™
781604
Blanc U 330 μl
314.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10246473
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781600
Transparent U 330 μl
117.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10052063
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781601
Transparent V 360 μl
117.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10143663
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781602
Transparent Plat 350 μl
129.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10062063
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781603
Transparent Curved Edges, Flat Bottom (C-well) 350 μl
117.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10732694
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781605
Blanc Plat 350 μl
314.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10448433
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781607
Noir U 330 μl
314.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10742694
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781608
Noir Plat 350 μl
314.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10337723
Afficher les documents
BRAND™
781610
Blanc Plat 330 μl
836.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10347723
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781611
Noir, Fond transparent Plat 330 μl
836.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10004804
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
781614
Transparent Plat 350 μl
785.00€
50 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15674007
Afficher les documents
BRAND™
781615
Noir Plat 350 μl
861.00€
50 pièces
En stock
Description
  • Surface en polystyrène
  • Surfaces à fixation moyenne, non stériles
  • Plaque standard pour la plupart des applications
  • Gaufrage alphanumérique gris sur plaques solides blanches et noires pour faciliter l’identification des puits
  • Plaques en barrettes disponibles
  • Plaques standard disponibles en formes U, V, F, C
  • Fonds transparents disponibles en forme F
  • Disponible en transparent, blanc ou noir
  • Exempt d’endotoxines, de DNase, d’ADN, de RNase ; non cytotoxique
  • Convient aux dosages homogènes, au criblage et au stockage.
Spécification
Spécification
Code-barres inclus
Étalon
PS
Non stérile
Essais biologiques homogènes, analyses et stockage
ANSI, SLAS
8 x 12
96
Oui
Oui
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Microplaques 96 puits BRANDplates™ pureGrade™