Learn More
BRAND™ Têtes de piston pour burette adaptable sur flacons Titrette™
En laboratoire, remplacez facilement le piston de la burette Titrette™.
Marque:  BRAND™ 707530
42.44 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10779185
  • 63.30€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Adapté à toutes les plages numéros de série
  • Disponible pour les burettes adaptables sur flacons Titrette™ de 10, 25 ou 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tête de piston
Pour burette adaptable sur flacons Titrette de 25 ml
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
BRAND™ Têtes de piston pour burette adaptable sur flacons Titrette™ > Tête de piston ; pour burette adaptable sur flacons Titrette de 25 ml