Learn More
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Marque: Pyrex 1100/18D
153.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conformes à la norme ISO 1773
- En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Spécification
ISO 1773 | |
Verre borosilicaté | |
Rond | |
29 |
500 ml | |
175 mm | |
105 mm |