Learn More
BRAND™ Têtes de piston pour burette adaptable sur flacons Titrette™
En laboratoire, remplacez facilement le piston de la burette Titrette™.
63.30€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10779185
|
BRAND™
707530 |
Pour burette adaptable sur flacons Titrette de 25 ml |
63.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15673987
|
BRAND™
707531 |
Pour burette à flacons Titrette 10 ml |
63.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Adapté à toutes les plages numéros de série
- Disponible pour les burettes adaptables sur flacons Titrette™ de 10, 25 ou 50 ml
Spécification
Tête de piston |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Têtes de piston pour burette adaptable sur flacons Titrette™