Learn More
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™
Résistant à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
Marque:  Pyrex 1100/38D
439.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10587670
  • 444.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à la norme ISO 1773
  • En verre borosilicaté Pyrex™ offrant une excellente résistance à la corrosion chimique et aux chocs thermiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ISO 1773
Verre borosilicaté
Rond
62
20 l
515 mm
345 mm
Nom du produit
Ballon à fond rond à col étroit en verre borosilicaté Pyrex™ > Capacité : 20000 ml