Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz II
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
124.00€ - 152.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
Matériau | Polyester |
Type d’adhésif | Permanent |
Finition | Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique |
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12652996
|
Brady™
143323 |
240/Paquet | 0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole |
146.00€
1 boîte |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12632996
|
Brady™
M-82-492 |
240/Paquet | 0,375 x 0,375 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12662996
|
Brady™
M-131-492 |
180/Paquet | 0,500 x 1 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12692996
|
Brady™
143322 |
180/Paquet | 1 x 0,9 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12603006
|
Brady™
143326 |
100/Paquet | 1,9 x 1 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12682996
|
Brady™
143325 |
240/Paquet | 0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12764029
|
Brady™
143316 |
220/Paquet | 0,375 x 0,825 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12672996
|
Brady™
143324 |
240/Paquet | 0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
- Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
- Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
- Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
- Couleur : Noir sur blanc
- Matériau : Polyester FreezerBondz™ II
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Noir | |
Polyester | |
Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique | |
Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames. |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
Permanent | |
ASTM D |