Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz II
Code produit. 12682996
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole
0,500 x 1 in
1 x 0,9 in
1,9 x 1 in
Quantité:
100/Paquet
180/Paquet
220/Paquet
240/Paquet
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 12682996
Marque: Brady™ 143325
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
  • Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
  • Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
  • Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
  • Couleur : Noir sur blanc
  • Matériau : Polyester FreezerBondz™ II
  • Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Polyester
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,70 mm
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Diamètre (métrique) 11,18 mm
Dimensions (L x l) 0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole
Type d’adhésif Acrylique
Description Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 FreezerBondz
Finition Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique
Comprend 0,43 in Diamètre interne Haut de la fiole
Forme Rectangle avec coins arrondis
Plage de températures (métrique) -196°C à +130 °C
Certifications/Conformité ASTM D
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Quantité 240/Paquet