Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz II
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole
0,500 x 1 in
1 x 0,9 in
1,9 x 1 in
Quantité:
100/Paquet
180/Paquet
220/Paquet
240/Paquet
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
- Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
- Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
- Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
- Couleur : Noir sur blanc
- Matériau : Polyester FreezerBondz™ II
- Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Matériau | Polyester |
| Largeur (impériale) | 0,37 in |
| Hauteur (impériale) | 0,82 in |
| Hauteur (métrique) | 2,1 cm |
| Épaisseur (impériale) | 0,0032 in |
| Dimensions (L x l) | 0,375 x 0,825 in |
| Type d’adhésif | Permanent |
| Finition | Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique |
| Afficher plus |