Learn More
Brady™ Cartouches pour étiqueteuses BMP™51 / BMP™53 : Polyester FreezerBondz II
Code produit. 12603006
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,375 x 0,375 in
0,375 x 0,825 in
0,375 x 1 in avec une fiole de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec couvercle de flacon de 0,375 in Diamètre interne de la fiole
0,5 x 1 in avec flacon de 0,4375 in Diamètre interne de la fiole
0,500 x 1 in
1 x 0,9 in
1,9 x 1 in
Quantité:
100/Paquet
180/Paquet
220/Paquet
240/Paquet
missing translation for 'unitSize'
1 BX
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12603006
missing translation for 'mfr': Brady™ 143326
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Solutions d’identification idéales pour les secteurs des biotechnologies, de l’agriculture, de l’environnement et de la recherche criminalistique
  • Conçues pour “s’adapter” aux tailles existantes de flacons, lames et plaques à puits
  • Résistent aux protocoles de traitement tissulaire et à d’autres conditions extrêmes
  • Très lisibles, un code-barres peut facilement leur être appliqué
  • Couleur : Noir sur blanc
  • Matériau : Polyester FreezerBondz™ II
  • Compatibilité avec les imprimantes suivantes : BMP51, BMP53
Especificaciones
Couleur Blanc
À utiliser avec (équipement) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Matériau Polyester
Largeur (impériale) 1,9 in
Largeur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,54 cm
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Dimensions (L x l) 1,9 x 1 in
Type d’adhésif Permanent
Description Étiquettes pour étiqueteuse BMP51/53 FreezerBondz
Finition Film blanc avec une couche de finition blanche imprimable par transfert thermique
Forme Rectangle
Plage de températures (métrique) -196°C à +130 °C
Certifications/Conformité ASTM D
À utiliser avec (application) Identification de laboratoire comme les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
Quantité 100/Paquet
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado