Learn More
Berkshire International™ Papier bond BCR™
BIOPHARMA
Notre Bond BCR™ est fabriqué avec la cellulose de qualité la plus pure provenant de forêts spécialement sélectionnées et est spécialement revêtu pour minimiser les libérations de particules et de fibres.
Marque:  Berkshire International™ B85A4YL25010
27.22 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12827143
  • 29.80€ / 250 pièces
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Disponible en 5 couleurs : vert, bleu, rose, blanc et jaune
Papier bond pour salle blanche
Spécification
Spécification
Cellulose
Écriture, copie et impression dans des environnements contrôlés
Feuilles
A4
Jaune
Photocopieuses et imprimantes laser
Bond BCR 850
850 g
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot0000849696 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Numéro de lot0000847871 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Numéro de lot0000845855 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/06/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Numéro de lot0000849696 Type de certificatDéclaration de conformité Date11/11/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Numéro de lot0000847871 Type de certificatDéclaration de conformité Date18/07/2024 Catalog NumberB85A4YL25010
Nom du produit
Berkshire International™ Papier bond BCR™ > Format de page : A4, jaune, bond 850