Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Marque:  Medchem Express HY-10678
Encompass_Preferred
Code produit. 16404098
  • 251.10€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
Spécification
Spécification
BMS-687453
Blanc
C22H21ClN2O6
DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM)
444.86
98.58%
Solid
1000998-59-3
Research
10 mg
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2
444.86
Research
COVID-19-anti-virus
Documents
One moment while we fetch your results.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
BMS-687453, MedChemExpress