Learn More
BMS-687453, MedChemExpress
MedChemExpress BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.
153.90€ - 1185.30€
Spécification
Nom chimique ou matériau | BMS-687453 |
---|---|
CAS | 1000998-59-3 |
Couleur | Blanc |
Notes de qualité de la pureté | Research |
Formule moléculaire | C22H21ClN2O6 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16480447
![]() |
Medchem Express
HY-10678 |
50 mg |
766.80€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16452946
![]() |
Medchem Express
HY-10678 |
25 mg |
502.20€
25mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16436797
![]() |
Medchem Express
HY-10678 |
5 mg |
153.90€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16415066
![]() |
Medchem Express
HY-10678 |
100 mg |
1185.30€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16404098
![]() |
Medchem Express
HY-10678 |
10 mg |
251.10€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
BMS-687453 is a potent and selective PPARα agonist, with an EC50 and IC50 of 10 nM and 260 nM for human PPARα and 4100 nM and >15000 nM for PPARγ in PPAR-GAL4 transactivation assays.Spécification
BMS-687453 | |
Blanc | |
C22H21ClN2O6 | |
ClC(C=C1)=CC=C1C2=NC(COC3=CC=CC(CN(C(OC)=O)CC(O)=O)=C3)=C(C)O2 | |
444.86 | |
Research | |
COVID-19-anti-virus |
1000998-59-3 | |
Research | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.79 mM) | |
444.86 | |
98.58% | |
Solid |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.