Learn More
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™ AS
Le faible encombrement de l’imprimante pour lames Epredia™ SlideMateTM AS apporte le confort d’impression des lames à la demande directement sur le microtome. L’imprimante pour lames SlideMate AS réduit considérablement le risque d’erreurs d’identification des patients en permettant au laboratoire d’imprimer des informations précises au moment où l’intervention de la lame est requise.
Marque:  Epredia™ A83800002
Code produit. 15498891
  • 44740.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Éliminez les déchets et rationalisez votre procédure de marquage en imprimant des cassettes à la demande au niveau de la station de macroscopie grâce à l’imprimante de cassettes Thermo Scientific™ PrintMate™ AS.
Imprime chaque cassette en moins de 10 secondes
Le faible encombrement de l’imprimante lui permet de trouver facilement sa place près de la station de macroscopie
Imprime uniquement les cassettes dont vous avez besoin, directement au point d’utilisation Imprimez les codes-barres sur les cassettes pour automatiser les procédés en aval Éliminez les procédés d’écriture manuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PrintMate AS 450 Cassette Printer
450 cassettes
100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA (512 BTU/h)
PrintMate AS
Câble USB
Câble d’alimentation
6 trémies à cassette
Un rouleau de ruban (installé)
CD du logiciel Epredia™ LabWriter™
Guide d’utilisation
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Epredia™ Imprimante de cassettes PrintMate™ AS > Capacité : 450 cassettes ; sans PC et imageur numérique