Learn More
Pamicogrel, MedChemExpress
MedChemExpress Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.
Marque: Medchem Express HY-U00175
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pamicogrel (KBT3022) is a cyclooxygenase (COX) inhibitor.Spécification
Pamicogrel | |
Off-White | |
C25H24N2O4S | |
KBT3022 | |
O=C(OCC)CN1C(C2=NC(C3=CC=C(OC)C=C3)=C(C4=CC=C(OC)C=C4)S2)=CC=C1 | |
448.53 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
101001-34-7 | |
Research | |
10 mg | |
DMSO : 83.33 mg/mL (185.78 mM; Need ultrasonic) | |
448.53 | |
99.0% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Pamicogrel, MedChemExpress