Learn More
BRAND™ Pipettes à poire à 2 repères Blaubrand™ AR-GLAS™
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 2 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Marque: BRAND™ 29738
100.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 2 repères avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certification DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Pour délivrer un volume donné | |
AS | |
Oui | |
0,1 mL | |
6/boîte | |
Rouge | |
540 mm |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique | |
Bleu | |
Marquage DE-M | |
plusmn; 0,05 ml | |
50 ml | |
Pipette à poire |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
29Heures
10Minutes
54Secondes
43