Learn More
Thermo Scientific Nalgene BIOTAINER, CARBOY, 20L, CERTIFIED CLEAN, STERILE,NALGENE, PC
Marque:  Thermo Scientific Nalgene 383423-42
388.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
BIOTAINER, CARBOY, 20L, CERTIFIED CLEAN, STERILE,NALGENE, PC
Code produit. 16440601
  • 713.00€ / 3 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    11
    Heures
    4
    Minutes
    45
    Secondes
    14
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Nalgene BIOTAINER, CARBOY, 20L, CERTIFIED CLEAN, STERILE,NALGENE, PC >