Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ Prime
Permet d’utiliser des anticorps primaires et secondaires fortement dilués sans pour autant réduire la sensibilité. Le réactif de détection pour transfert Western Cytiva Amersham™ ECL™ Prime génère un signal d’une intensité et d’une sensibilité exceptionnelles.
Marque: Cytiva RPN2232
Includes: Solution A (solution de luminol) et solution B (solution de peroxyde)
Description
- Le signal stable permet des expositions multiples et rend le réactif adapté aux grands ensembles expérimentaux
- Fournit un temps de manipulation confortable entre la détection et la réalisation de l’expérience
- Optimisé pour l’imagerie avec les membranes ImageQuant™ LAS 4000 (imagerie CCD), Amersham Hybond™ P (en PVDF) et compatible avec les membranes Amersham Hyperfilm™, Amersham Hybond-ECL (en nitrate de cellulose)
- Également compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ et les marqueurs de transfert Western Amersham ECL DualVue™
Enseignement et recherche
Spécification
Réactif de détection pour transfert Western ECL Prime | |
∼1 pg | |
Solution A (luminol, 50 ml) et solution B (peroxyde, 50 ml) |
Transfert Western quantitatif ou de confirmation sensible | |
Membrane 1 000 cm2 | |
2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- ECL Prime'
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
- H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 4% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ Prime > Pour membrane de 1000 cm2
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu