Learn More
Cytiva Réactif de détection pour transfert Western Amersham™ ECL™ Prime
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Contenus des kits:
Solution A (luminol, 3 × 50 ml) et solution B (peroxyde, 3 × 50 ml)
Solution A (luminol, 50 ml) et solution B (peroxyde, 50 ml)
Suffisant pour:
Membrane 1 000 cm2
Membrane 3000cm2
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
Includes
Solution A (solution de luminol) et solution B (solution de peroxyde)
p>
- Le signal stable permet de multiples expositions et le rend adapté à de longues séries expérimentales
- Offre un délai de traitement pratique entre la détection et la fin de l’expérience
- Optimisé pour l’imagerie avec ImageQuant™ LAS 4000 (imagerie CCD), membranes Amersham Hybond™ P (PVDF) et compatible avec Amersham Hyperfilm™, membranes Amersham Hybond-ECL (nitrocellulose)
- Également compatible avec les marqueurs de poids moléculaire Rainbow™ et les marqueurs de transfert Western Amersham ECL DualVue™
Enseignement et recherche
Spécification
Spécification
| Type de produit | Réactif de détection pour transfert Western ECL Prime |
| À utiliser avec (application) | Transfert Western quantitatif ou de confirmation sensible |
| Sensibilité | ∼1 pg |
| Suffisant pour | Membrane 3000cm2 |
| Contenus des kits | Solution A (luminol, 3 × 50 ml) et solution B (peroxyde, 3 × 50 ml) |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ECL Prime
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: trometamol, ethanediol, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Contient 4% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.