Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth
Synthetic polyurethane sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
Marque: LABPLAS KSS-67910-DE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyurethane Sani-Stick
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spécification
Hygiene Sponge Sampling Kit | |
Neutralizers | |
Stérile | |
None |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
LABPLAS Polyurethane Sani-Stick with Dey-Engley Neutralizing Broth > Aucun
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu