Learn More
Sartorius™ Appareil de mesure Biosart™
Ensembles de filtration microbiologiques et analytiques offrant des performances supérieures
254.00€ - 393.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Nbre par carton | 48/boîte |
Nb par paquet | 48/boîte |
Quantité | 48Pack |
Type | Moniteur |
Code produit | Marque | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11823292
|
Sartorius™
16402-47-06----K |
Vert / Vert foncé | 4 sachets de 12 |
254.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11832691
|
Sartorius™
16403-47-06----K |
Gris/blanc | 4 sachets de 12 |
254.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10679792
|
Sartorius™
16403-47-06--ACK |
Blanc/Noir | 48/paquet |
393.00€
48 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11833292
|
Sartorius™
16403-47-04----K |
Grises/blanches | 2 couches de 24 |
254.00€
48 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le système permet à l’utilisateur de sélectionner le matériel et les consommables les plus adaptés pour répondre à ses besoins en matière d’assurance qualité. Un collecteur en acier inoxydable conçu pour accueillir tous les types de porte-filtres et d’entonnoirs se trouve au cœur du système. Remarque : les filtres gris deviennent noirs une fois humides. Système multibranches pour le comptage systématique de colonies ou de particules.Spécification
Stérile | |
48/boîte | |
Moniteur |
48/boîte | |
48Pack |