Learn More
Sartorius™ Appareil de mesure Biosart™
Ensembles de filtration microbiologiques et analytiques offrant des performances supérieures
Marque: Sartorius™ 16403-47-06----K
179.09 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24287" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le système permet à l’utilisateur de sélectionner le matériel et les consommables les plus adaptés pour répondre à ses besoins en matière d’assurance qualité. Un collecteur en acier inoxydable conçu pour accueillir tous les types de porte-filtres et d’entonnoirs se trouve au cœur du système. Remarque : les filtres gris deviennent noirs une fois humides. Système multibranches pour le comptage systématique de colonies ou de particules.
Spécification
Gris/blanc | |
48/boîte | |
4 sachets de 12 | |
Moniteur |
Stérile | |
48/boîte | |
48Pack |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- X48BIOSART 100 47MM NOIR 0,45µ QUA
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose