Learn More
Sartorius™ Appareil de mesure Biosart™
Ensembles de filtration microbiologiques et analytiques offrant des performances supérieures
Marque: Sartorius™ 16403-47-04----K
241.30 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21897" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Le système permet à l’utilisateur de sélectionner le matériel et les consommables les plus adaptés pour répondre à ses besoins en matière d’assurance qualité. Un collecteur en acier inoxydable conçu pour accueillir tous les types de porte-filtres et d’entonnoirs se trouve au cœur du système. Remarque : les filtres gris deviennent noirs une fois humides. Système multibranches pour le comptage systématique de colonies ou de particules.Spécification
Grises/blanches | |
48/boîte | |
2 couches de 24 | |
Moniteur |
Stérile | |
48/boîte | |
48Pack |