Learn More
Sartorius™ Appareil de mesure Biosart™
Ensembles de filtration microbiologiques et analytiques offrant des performances supérieures
Marque:  Sartorius™ 16403-47-06--ACK
295.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10679792
  • 393.00€ / 48 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le système permet à l’utilisateur de sélectionner le matériel et les consommables les plus adaptés pour répondre à ses besoins en matière d’assurance qualité. Un collecteur en acier inoxydable conçu pour accueillir tous les types de porte-filtres et d’entonnoirs se trouve au cœur du système. Remarque : les filtres gris deviennent noirs une fois humides. Système multibranches pour le comptage systématique de colonies ou de particules.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc/Noir
48/boîte
48/paquet
Moniteur
Stérile
48/boîte
48Pack
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X48 BIOSART100 CN G/W ,45µ IND
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose