Learn More
- Home
- Products
- Flacons
- Flacons de culture cellulaire
- Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite
Sauvegardez cet article dans vos favoris pour le retrouver facilement !
Sauvegardé !
Rendez-vous dans l’espace « Mes Listes »
Vous avez atteint la limite de 350 produits favoris.
Gérer vos favoris
Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite
Code produit. p-452496725 cm2, Ventilé/Fermé, 200 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Bouchon à joint
Ventilé
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
40 pièces
Code produit. 11830765
Marque: Thermo Scientific™ 130189
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
105.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24329" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "24329" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Description
Dotés d’une surface traitée pour la culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific™ BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
Spécification
Spécification
| Nbre par carton | 200/Cs. |
| Nb par paquet | 5/Pk. |
| Type de produit | Connecteur FEP |
| Revêtement de surface | Collagène de queue de rat de type I |
| Stérilité | Stérile |
| Classe | Classe VI |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Ventilé/Fermé |
| Surface de culture | 25 cm2 |
| Traitement de surface | Aucun |
| Volume (métrique) de travail | 7 ml |
| Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
-
-
-
-
-
Code produit. 11849594 -
Code produit. 11884235 -
Code produit. 12034917
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite >