Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon de transfert aseptique
Bouchon à joint
Ventilé
Ventilé/Fermé
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
25 pièces
40 pièces
Description
Dotés d’une surface traitée pour la culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific™ BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
Spécification
Spécification
| Nbre par carton | 100/Cs. |
| Nb par paquet | 5/Pk. |
| Type de produit | Connecteur FEP |
| Revêtement de surface | Collagène de queue de rat de type I |
| Stérilité | Stérile |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Bouchon de transfert aseptique |
| Surface de culture | 75 cm2 |
| Traitement de surface | Aucun |
| Volume (métrique) de travail | 25 ml |