Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques multicanaux Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques multicanaux Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes. Disponibles dans les modèles à 8 ou 12 canaux.
830.00€ - 1130.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Grip Type | Prise en main confortable |
Matériau | Polypropylène |
Gamme de produits | Biohit™ Proline™ |
Type | Pipette mécanique Proline |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Nombre de canaux | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10185361
|
Sartorius™
720310 |
0,5 à 10 mu; litres | 12 | Gris |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10145411
|
Sartorius™
720340 |
50 à 300 mu;l | 12 | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10670372
|
Sartorius™
720220 |
5 à 50 mu;l | 8 | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10515372
|
Sartorius™
720210 |
0,5 à 10 mu; litres | 8 | Gris |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10525372
|
Sartorius™
720320 |
5 à 50 mu;l | 12 | Jaune |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10175361
|
Sartorius™
720240 |
50 à 300 mu;l | 8 | Orange |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
Spécification
CE | |
Polypropylène | |
Pipette mécanique Proline | |
1 Pièce |
Prise en main confortable | |
Biohit™ Proline™ | |
Pour les universités et les écoles supérieures, ou tout laboratoire à la recherche d'un outil rentable pour la manipulation des liquides. |