Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques multicanaux Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques multicanaux Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes. Disponibles dans les modèles à 8 ou 12 canaux.
Marque:  Sartorius™ 720240
757.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23285" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.16500kg
Code produit. 10175361
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
  • Large gamme de pipettes avec plages de volumes réglables
  • Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
  • Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
  • Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
  • Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
Spécification
Spécification
CE
Orange
Prise en main confortable
8
Pipette mécanique Proline
Pour les universités et les écoles supérieures, ou tout laboratoire à la recherche d'un outil rentable pour la manipulation des liquides.
50 à 300 μl
1 Pièce
Pour les pointes Optifit 350 μl et les pointes SafetySpace&trade ; 300 μl
Filtres standard en polyéthylène de 1,83 mm de diamètre Safe-Cone de 350 µl Pointe Optifit™, cône à filtre SafetySpace™ de 300 µl
Polypropylène
Biohit™ Proline™
50 à 300 mu;l
Filtres en polyéthylène Safe-Cone standard de 1,83 mm de diamètre. Filtres Safe-Cone en polyéthylène, pour pointes Optifit 350 μl et pointes SafetySpace™ 300 μl
5 mu;l
Promotions
Prestations de service