Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques multicanaux Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques multicanaux Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes. Disponibles dans les modèles à 8 ou 12 canaux.
Marque: Sartorius™ 720310
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.17500kg
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
Spécification
CE | |
Gris | |
Prise en main confortable | |
12 | |
Pipette mécanique Proline | |
Pour les universités et les écoles supérieures, ou tout laboratoire à la recherche d'un outil rentable pour la manipulation des liquides. | |
0,5 à 10 μl | |
1 Pièce |
Pour les pointes Optifit 10 μl et les pointes filtrantes SafetySpace™ 10 μl | |
Cône Optifit™ de 10 µl et cône à filtre SafetySpace™ de 10 µl | |
Polypropylène | |
Biohit™ Proline™ | |
0,5 à 10 mu; litres | |
Pour les pointes Optifit 10μl et les pointes filtrantes SafetySpace™ 10 μl | |
0,1 mu;l |