Learn More
Sartorius™ Pipettes mécaniques multicanaux Biohit™ Proline
Idéales pour les universités et les collèges ou tout laboratoire cherchant un outil de manipulation des liquides fiable et économique. Les pipettes mécaniques multicanaux Sartorius™ Biohit™ Proline sont des pipettes à gamme réglable qui peuvent être utilisées avec de nombreuses marques de pointes. Disponibles dans les modèles à 8 ou 12 canaux.
Marque: Sartorius™ 720320
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- Poids léger avec une précision et une exactitude élevées pour une utilisation par les professionnels
- Large gamme de pipettes avec plages de volumes réglables
- Réglage facile du volume grâce au mécanisme de butées à déclic
- Poignée détendue avec support ergonomique pour les doigts
- Réduction des risques de contamination grâce aux filtres Safe-Cone disponibles
- Compatibles avec de nombreuses pointes universelles, notamment les pointes Optifit et les pointes SafetySpace
Spécification
CE | |
Jaune | |
Prise en main confortable | |
12 | |
Pipette mécanique Proline | |
Pour les universités et les écoles supérieures, ou tout laboratoire à la recherche d'un outil rentable pour la manipulation des liquides. | |
5 à 50 μl | |
1 Pièce |
Pour les pointes Optifit 200/350 μl et les pointes filtrantes SafetySpace™ 120/200/300 μl | |
Filtres standard en polyéthylène de 1,83 mm de diamètre Safe-Cone de 200/350 µl Pointe Optifit™, cône à filtre SafetySpace™ de 120/200/300 µl | |
Polypropylène | |
Biohit™ Proline™ | |
5 à 50 mu;l | |
Diamètre interne standard de 1,83 mm. Filtres Safe-Cone en polyéthylène, pour pointes Optifit 200/350 μl et pointes SafetySpace™ 120/200/300 μl | |
0,5 mu;l |