Learn More
Bel-Art™ Sachets de collecte de déchets à risque biologique avec/sans étiquette d’avertissement
Fournissent une méthode d’élimination économique et en toute sécurité des pipettes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire multipuits, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane usagés et autres déchets présentant un risque biologique
Marque:  Bel-Art™ F13162-0005
222.11 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24259" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11312154
  • 235.00€ / 100 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Fournissent une méthode d’élimination économique et en toute sécurité des pipettes, boîtes de Petri, plaques de culture cellulaire multipuits, flacons de culture cellulaire, plaques de culture, filtres à membrane usagés et autres déchets présentant un risque biologique
  • Ces sachets transparents en polypropylène à risque biologique ont une épaisseur de 0,03 mm (1,5 mil)
  • Ont réussi les tests de résistance aux déchirures 1922 ASTM et à la perforation 1709 ASTM
  • Autoclavable haute température à un maximum 135°C (275°F)
  • Peut également être utilisé comme couvercles de bidons de déchets conventionnels
Spécification
Spécification
Sachet pour matières présentant un risque biologique
20 gal
ASTM D1709-98
Translucide
Élimination des pipettes, boîtes de Pétri, plaques de culture, filtres à membrane, etc. usagés
Polypropylène
1,5 mm
36 x 24 po (91 x 61 cm)
91 cm
61 cm
Autoclavable
170 L
Zip Tie
Oui
Non imprimé, sans indicateur de stérilisation
Non stérile
1.5 mil
36 in
24 in
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Découvrez des offres mensuelles exclusives sur des produits de sécurité essentiels pour améliorer la protection et la conformité de votre laboratoire.
    Code promotionnel: 24259
    Expire2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Sachets de collecte de déchets à risque biologique avec/sans étiquette d’avertissement > Translucide ; sans patch indicateur de stérilisation ; 61 x 91 cm (24 x 36 po)