Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines en PES Pierce™, seuil de rétention des molécules de 30 K, 5 à 20 ml
Les concentrateurs de protéines en PES Thermo Scientific Pierce sont des dispositifs centrifuges faciles à utiliser qui permettent un traitement rapide et une excellente récupération des protéines de plus de 30 kDa, dans des volumes d’échantillons allant de 0,5 à 100 ml.
Marque:  Thermo Scientific™ 88536
179.55 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15481045
  • 191.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
Flacon(s), colonne de centrifugation
30 kDa
Pierce™
4 concentrateurs
Filtre
Oui
PES
20 à 100 ml
Protéine
Température ambiante
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotAA404770 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number88536
Numéro de lotZI404760 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number88536
Numéro de lotZH387979 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2024 Catalog Number88536
Numéro de lotZB387455 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/02/2024 Catalog Number88536
Numéro de lotZA387454 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/02/2024 Catalog Number88536
Nom du produit
Thermo Scientific™ Concentrateur de protéines en PES Pierce™, seuil de rétention des molécules de 30 K, 5 à 20 ml > 20 à 100 ml, 4 concentrateurs