Learn More
Nitritex™ Masque à liens BioClean MTA™
Choisissez un masque compatible ISO classe 4avec une excellente respirabilité. Le masque à liens Nitritex™ BioClean MTA™ possède une couche externe hydrophobe, une couche interne hydrophile et une très faible liaison. Comprend un embout nasal en acier inoxydable revêtu de plastique et des attaches en polypropylène.
Marque: Nitritex™ MTA210-0
2.09 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Masque à liens avec une excellente respirabilité
- Fabrication en 3 plis avec scellage par ultrasons
- Analyse du relargage de particules : Nombre moyen de particules - 19/minute (taille des particules : 0,2 - 5,0 microns). Méthode de test : ASTM F51-68 (1989)
- Propriétés physiques : Efficacité de filtration des particules (PFE) : > 98,8%
- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) : >99%
- Chute de pression (Delta P) : 2,7
- Largeur : 95 mm
- Efficacité des filtres à particules : 98,8%
- Efficacité des filtres bactériens : 97 %
- Différentiel de pression : 2,7
Spécification
Cleanroom Face Mask | |
Polypropylène | |
3 plis - Étanchéité ultrasonique ; Face extérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Couche filtrante : Polypropylène, non tissé fondu-soufflé ; Face intérieure : Polypropylène/polyéthylène non tissé ; Attaches : Polypropylène ; Muserolle : Acier simple recouvert de polypropylène | |
MTA210-0 | |
95 mm |
Blanc | |
95 x 210 mm | |
210 mm | |
50 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; 16 outer bags per lined carton (800 pieces) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02