Learn More
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques
Pour le stockage et l’isolation de produits sensibles à la température tels que la neige carbonique, l’azote liquide et d’autres fluides frigorigènes. Les flacons Dewar isolés cylindriques Dewar Isotherm KGW™ présentent une conception robuste en verre borosilicaté 3.3.
Marque:  KGW Isotherm™ 10214
Code produit. 10109560
  • 311.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Manipulation facile
  • Refroidissement de petits échantillons
  • Entièrement argenté en série
  • Applications flexibles en laboratoire
  • Disponible avec ou sans poignée latérale
Spécification
Spécification
Bleu
Refroidissement de petits échantillons, stockage d’azote liquide, de glace carbonique, d’autres liquides de refroidissement et comme flacon isolant
300 mm
1500 ml
Verre borosilicaté
115 mm
245mm
Sans poignée latérale
90 mm
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
KGW Isotherm™ Flacons Dewar isolés cylindriques > Capacité : 1500 ml ; Inclus : Pas de poignée latérale ; hauteur intérieure : 245 mm ; diamètre intérieur : 90 mm