Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml
Idéal pour le stockage en utilisation conjointe avec les bouchons fermés vissés.
Marque: Fisherbrand™ 13 09 1335
19.46 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Toute combinaison d’un flacon à col vissant ND13 de 4 ml avec l’un de nos bouchons à vis en PP de 13 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2en1
- Également disponible avec des bouchons fermés vissés pour le stockage
Spécification
Transparents | |
Verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
4,1 mL | |
45 mm | |
ND13 |
14.7 mm | |
5 ml | |
À vis | |
<400 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%