Learn More
Nitritex™ Blouses de laboratoire jetables BioClean-D
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
Description
- Style de manchette ouvert
- Trois poches
- Tissu CleanTough™
- Jetables, emballées dans un sac
- Polypropylène filé-lié
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire |
Dimensions | S |
Matériau | Tissu CleanTough™ |
Type de manchette | Droit |
Jetable | Oui |
Stérilité | Non stérile |
Nbre de poches | 3 |
Taille (métrique) de la poitrine | de 838,2 à 914,4 mm |
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12 |
Certifications / conformité (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Nitritex Bioclean-D
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
6Heures
22Minutes
0Secondes
39
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Blouses de laboratoire jetables BioClean-D >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu