Learn More
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 874
Les gants à résistance chimique en butyle non renforcés offrent une protection contre les acides, cétones et esters hautement corrosifs.
47.45€ - 67.15€
Spécification
Certifications/Conformité | EN 388 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Catégorie III, CE 0299 |
Couleur | Noir |
Latex Free | Oui |
Matériau | Butyle |
Code produit | Marque | Dimensions | Grip Design | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Grip Design | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
13117284
|
SHOWA™
874-07S |
7 | Rugueux |
62.06€
1 paire |
Expédition estimée: 09-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13171824
|
SHOWA™
874R-08M |
8 | Rugueux |
59.20€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13127554
|
SHOWA™
874-09L |
9 | Rugueux |
67.15€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11969628
|
SHOWA™
8635712 |
9 | Rugueux | N/A | N/A | N/A | |||||
13147943
|
SHOWA™
874-11XXL |
11 | Rugueux |
64.82€
1 paire |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12980655
|
SHOWA™
874-08M |
8 | Lisse |
67.15€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13141714
|
SHOWA™
874-10XL |
10 | Lisse |
67.15€
1 paire |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Caoutchouc butyle
- Haute résistance à la perméation des gaz et des vapeurs d’eau
- Non revêtus, à bords roulés
- Disponible avec une finition lisse ou rugueuse
- Non prise en charge
- Modèle fin, pour une meilleure dextérité
Specifications
EN 388 | |
Noir | |
Butyle | |
0,35 mm | |
Type B | |
Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus | |
Roulé | |
14 in |
Catégorie III, CE 0299 | |
Oui | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
Fabrication, manipulation de produits chimiques, agents neurotoxiques, usage militaire, sécurité intérieure, matières dangereuses | |
Non revêtus | |
35,5 cm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SHOWA™ Gants en butyle à résistance chimique, série 874